Learn More
Alfa Aesar™ Isobutyl nitrite, 95%, stab. with potassium carbonate
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isobutyl nitrite |
| Nombre de nota | stabilized with potassium carbonate |
| CAS | 542-56-3 |
| Punto de ebullición | 66°C to 67°C |
| Temperatura de inflamación | −21°C (−5°F) |
| Fórmula molecular | C4H9NO2 |
| Fórmula lineal | (CH3)2CHCH2ONO |
| Número MDL | MFCD00002056 |
| Cantidad | 25mL |
| Número UN | UN2351 |
| Mostrar más |