Learn More
Isobutil metacrilato, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10239460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10239460 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10166713 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10239460 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 412680010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97-86-9 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-86-9
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.20
Número MDL MFCD00008931,MFCD00084435
Clave InChI RUMACXVDVNRZJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, methacrylic acid, isobutyl ester, isobutyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methylpropyl methacrylate, isobutyl alpha-methacrylate, isobutyl alpha-methylacrylate, unii-v11534uyz0, ccris 4829, isobutylester kyseliny methakrylove
PubChem CID 7352
Nombre IUPAC 2-metilpropilo 2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(C)COC(=O)C(C)=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyl methacrylate
Nombre de nota Stabilized
Acidez 0.005% max. (as methacrylic acid)
Punto de fusión -37.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 155.0°C
Temperatura de inflamación 46°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2=C(CH3)COOCH2CH(CH3)2
Índice de refracción 1.4190 to 1.4210
Cantidad 1 kg
Gravedad específica 0.88
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Estabilizante 15 to 20ppm MEHQ
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido