Learn More
Isotiocianato isobutílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423178 5 g 5 g
11433178 25 g 25 g
11443178 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423178 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18932.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 591-82-2 | C5H9NS | 115.194 g/mol
It is isothiocyanate compound used for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un compuesto isotiocianato utilizado para la investigación proteómica.
Solubilidad
Se hidroliza con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos del agua/humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenénese bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-82-2
Fórmula molecular C5H9NS
Peso molecular (g/mol) 115.194
Número MDL MFCD00022062
Clave InChI NSDDRJXKROCWRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyl isothiocyanate, i-butyl isothiocyanate, isobutylisothiocyanate, 2-methylpropyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, isobutyl ester, 1-isothiocyanato-2-methyl-propane, unii-a498zc6z4f, isothiocyanic acid isobutyl ester, propane, 1-isothiocyanato-2-methyl, propane, 1-isothiocyanato-2-methyl-9ci
PubChem CID 68960
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-2-metilpropano
SMILES CC(C)CN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyl isothiocyanate
Densidad 0.94
Punto de ebullición 160°C to 162°C
Temperatura de inflamación 24°C (75°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.498
Cantidad 5 g
Número UN UN2924
Beilstein 1740371
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.2
Porcentaje de pureza 97%