Learn More
Isotiocianato isobutílico, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isobutyl isothiocyanate |
| CAS | 591-82-2 |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Densidad | 0.9400g/mL |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C5H9NS |
| Fórmula lineal | (CH3)2CHCH2NCS |
| Número MDL | MFCD00022062 |
| Cantidad | 10 g |
| Mostrar más |