Learn More
Isobutirato de isobutilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391647 250 mL 250 ml
11301657 1000 mL 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04655.AK
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 97-85-8 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Isobutyl isobutyrate is used principally as a solvent, especially for nitrocellulose lacquers and thinners as well as coatings for plastic substrates, and high-solids coatings. The majority of end uses are in coatings (automotive, industrial, wood furniture, and graphic arts).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isobutirato de isobutilo se utiliza principalmente como disolvente, especialmente para lacas y diluyentes de nitrocelulosa, así como para revestimientos para sustratos plásticos y revestimientos de alta concentración de sólidos. La mayoría de usos finales se realizan en revestimientos (automoción, industrial, muebles de madera y artes gráficas).
Solubilidad
Soluble en agua (1 g/l a 20 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-85-8
Fórmula molecular C8H16O2
Peso molecular (g/mol) 144.21
Número MDL MFCD00008916
Clave InChI RXGUIWHIADMCFC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyl isobutyrate, isobutyl 2-methylpropanoate, isobutyl isobutanoate, isobutyric acid, isobutyl ester, propanoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, 2-methylpropyl 2-methylpropionate, 2-methylpropyl isobutyrate, isobutylester kyseliny isomaselne, fema number 2189, 2-methyl-1-propyl 2-methylpropanoate
PubChem CID 7351
Nombre IUPAC 2-metilpropanoato de 2-metilpropilo
SMILES CC(C)COC(=O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyl isobutyrate
Punto de fusión -81°C
Punto de ebullición 147°C to 149°C
Temperatura de inflamación 37°C (98°F)
Olor Fruit-like
Cantidad 250 mL
Número UN UN2528
Beilstein 1701355
Índice Merck 14,5145
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.22
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isobutyl isobutyrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isobutyl isobutyrate