Learn More
Éter isobutil etílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Ethoxy-2-methylpropane |
| CAS | 627-02-1 |
| Fórmula molecular | C6 H14 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Isobutyl Ethyl Ether, Propane, 1-ethoxy-2-methyl-, Ether, ethyl isobutyl (6CI,7CI,8CI), 1-Ethoxy-2-methylpropane, Ethyl iso-butyl ether, Ethyl isobutyl ether, Isobutyl ethyl ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O/c1-4-7-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOCC(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-etoxi-2-metilpropano |
| Peso molecular (g/mol) | 102.175 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.104 |