Learn More
Cloroformiato de isobutilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11457696 500 g 500 g
11437696 25 g 25 g
11447696 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11457696 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14692.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 543-27-1 | C5H9ClO2 | 136.575 g/mol
Isobutyl chloroformate is used as a peptide reagent. It is also used in the preparation of phenethyl-carbamic acid isobutyl ester by reaction with phenethylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloroformiato de isobutilo se utiliza como reactivo de péptido. También se utiliza en la preparación de éster isobutílico de ácido fenetil-carbámico por reacción con fenetilamina.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases, alcoholes y aminas. Sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 543-27-1
Fórmula molecular C5H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 136.575
Número MDL MFCD00000642
Clave InChI YOETUEMZNOLGDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyl chloroformate, 2-methylpropyl chloroformate, chloroformic acid isobutyl ester, isobutyl chlorocarbonate, carbonochloridic acid, 2-methylpropyl ester, isobutylchloroformate, i-butyl chloroformate, chlorocarbonic acid isobutyl ester, isobutyl carbonochloridate, unii-6s785tc0ob
PubChem CID 62365
Nombre IUPAC 2-metilpropil carbonocloridato
SMILES CC(C)COC(=O)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Isobutyl chloroformate
Punto de fusión -80°C
Densidad 1.048
Punto de ebullición 128°C to 129°C
Temperatura de inflamación 30°C (86°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal ClCO2CH2CH(CH3)2
Índice de refracción 1.406
Cantidad 500 g
Número UN UN2742
Beilstein 956590
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,5139
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.58
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido