Learn More
Bromoacetato de isobutilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isobutyl Bromoacetate |
| CAS | 59956-48-8 |
| Fórmula molecular | C6H11BrO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Methylpropyl Monobromoacetate, 2-Methylpropyl-bromo-ester Acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11BrO2/c1-5(2)4-9-6(8)3-7/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)COC(=O)CBr |
| Nombre IUPAC | 2-bromoacetato de 2-metilpropilo |
| Peso molecular (g/mol) | 195.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.9942 |