Learn More
Benzoato de isobutilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11458870
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458870 25 g 25 g
11419362 250 g 250 g
11409362 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458870 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10114.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-50-3
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.23
Número MDL MFCD00048344
Clave InChI KYZHGEFMXZOSJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyl benzoate, benzoic acid, isobutyl ester, benzoic acid, 2-methylpropyl ester, unii-kq6xz9wjii, isobutyl benzoate natural, fema no. 2185, kq6xz9wjii, benzoic acid isobutyl ester, benzoic acid, isobutyl ester 6ci,7ci,8ci, iso-butyl benzoate
PubChem CID 61048
ChEBI CHEBI:87500
Nombre IUPAC benzoato de 2-metilpropilo
SMILES CC(C)COC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyl benzoate
Densidad 0.994
Punto de ebullición 242°C
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Índice de refracción 1.494
Cantidad 25 g
Beilstein 2045961
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 99%