Learn More
Isobutyl benzoate, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10565481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
:
25g; frasco de vidrio
Código de producto.
10565481 25g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10565481 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 350670250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyl benzoate
Nombre de nota 98%
CAS 120-50-3
Color Incolora
Densidad 0.999g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C11H14O2
Fórmula lineal C6H5C(O)OCHCH(CH3)
Índice de refracción 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00048344
Cantidad 25 g
Sinónimo isobutyl benzoate, benzoic acid, isobutyl ester, benzoic acid, 2-methylpropyl ester, unii-kq6xz9wjii, isobutyl benzoate natural, fema no. 2185, kq6xz9wjii, benzoic acid isobutyl ester, benzoic acid, isobutyl ester 6ci,7ci,8ci, iso-butyl benzoate
Clave InChI KYZHGEFMXZOSJN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)COC(=O)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC benzoato de 2-metilpropilo
Peso molecular (g/mol) 178.23
PubChem CID 61048
ChEBI CHEBI:87500
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid