Learn More
Alcohol isobutílico 5000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311664 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311664 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09011079ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutanol
CAS 78-83-1
Nombres de analitos o componentes Isobutanol
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C4 H10 O
Concentración 5000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-Propanol, 2-methyl-, Isobutyl alcohol (8CI), 2-Methyl-1-propanol, 1-Hydroxy-2-methylpropane, 1-Isobutanol, 1-Methyl-2-propanol, 2-Methylpropyl alcohol, Isobutanol, Isopropyl carbinol, NSC 5708, iso-Butyl alcohol, 2-Methylpropanol
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
SMILES CC(C)CO
Nombre IUPAC 2-metilpropan-1-ol
Solvent or Matrix Metanol
Peso molecular (g/mol) 74.12
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 74,0732 g/mol