Learn More
Acetoacetato de isobutilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isobutyl Acetoacetate |
| CAS | 7779-75-1 |
| Fórmula molecular | C8H14O3 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2-Methylpropyl-3-oxobutanoate, Isobutyl-3-oxobutanoate, Isobutyl Ester Acetoacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O3/c1-6(2)5-11-8(10)4-7(3)9/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)COC(=O)CC(=O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 158.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0943 |