Learn More
Isobutyl Acetate, 99%, Honeywell™
Código de producto. 15638420 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15638420 25 mL Glass Bottle 25 ml
15605780 1 L Glass Bottle 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15638420 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 53747025ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
0.99
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-19-0
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00008932
Clave InChI GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyl acetate, isobutyl ethanoate, acetic acid, 2-methylpropyl ester, 2-methyl-1-propyl acetate, 2-methylpropyl ethanoate, acetic acid, isobutyl ester, acetic acid isobutyl ester, acetate d'isobutyle, iso-butyl acetate, beta-methylpropyl ethanoate
PubChem CID 8038
ChEBI CHEBI:50569
Nombre IUPAC acetato de 2-metilpropilo
SMILES CC(C)COC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyl acetate
Punto de fusión -99°C
Color Incolora
Densidad 0.867g/mL at 25°C
Punto de ebullición 117°C
Límite de explosión 0.105
Temperatura de inflamación 22°C (71.6°F)
Punto de ignición 793°F
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal CH3COOCH2CH(CH3)2
Índice de refracción n20/D 1.39
Cantidad 25 mL
Número UN UN1213
Beilstein 1741909
Densidad del vapor >4 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16g/mol
Presión de vapor 15mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza 99%