Learn More
4-Hidroxibenzoato de isobutilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11318536 5 g 5 g
11328536 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17587.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4247-02-3 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El 4-hidroxibenzoato de isobutilo se utiliza como agente antimicrobiano. También se usa como antiséptico en el sector de la coméstica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2-3-4247
Fórmula molecular C11H14O3
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD00020167
Clave InChI XPJVKCRENWUEJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyl 4-hydroxybenzoate, isobutylparaben, isobutyl p-hydroxybenzoate, isobutyl paraben, isobutyl-4-hydroxybenzoate, isobutyl parahydroxybenzoate, 4-hydroxybenzoic acid isobutyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-, 2-methylpropyl ester, p-oxybenzoesaureisobutylester, unii-0qqj25x58g
PubChem CID 20240
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzoato 2-metilpropilo
SMILES CC(C)COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Isobutyl 4-hydroxybenzoate
Punto de fusión 74°C to 78°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2642305
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 98%