Learn More
Isobutenglicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isobutene Glycol |
| CAS | 558-43-0 |
| Fórmula molecular | C4H10O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1,1-Dimethyl-1,2-ethanediol, 1,2-Dihydroxy-2-methylpropane, 1,2-Dihydroxyisobutane, 2-Hydroxy-2-methylpropanol, 2-Methyl-1,2-propanediol, 2-Methyl-2-hydroxypropanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O2/c1-4(2,6)3-5/h5-6H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(O)CO |
| Nombre IUPAC | 2-metilpropano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 90.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.0681 |