Learn More
Isobutanol, grado de espectrofotometría, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348357 4 L 4 litros
11338357 1 L 1 litro
11328357 4 x 1 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11348357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 032433.K7
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Nivel máximo de impurezas: Residuo de evaporación 5 ppm, H2O 0,10%
Isobutanol is a reagent used in organic reactions. It is employed in the synthesis of new fluorinating reagents. It is also used in the lipase-catalyzed production of biodiesel as an energy source. It acts as a catalyst for liquid-phase esterification of acetic acid by ion-exchange resins. Dehydration of fermented isobutanol is useful for the production of renewable chemicals and fuels. It is suitable for use in ultraviolet spectrophotometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-83-1
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00004740
Clave InChI ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
Nombre IUPAC 2-metilpropan-1-ol
SMILES CC(C)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutanol
Punto de fusión -107°C
Color Incolora
Densidad 0.802
Cantidad 4 L
Temperatura de inflamación 28°C (82°F)
Punto de ignición 390°C (734°F)
Olor Sweet
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.396
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Presión de vapor 4-40 hPa (3-30mm Hg) at 20°C
Número UN 1262
Beilstein 1730878
Punto de ebullición 107°C to 108°C
Información de solubilidad Miscible with alcohol and diethyl ether. Partially miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Grado Espectrofotometría