Learn More
Isobutanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11476286
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Unit Size:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11476286 2500 mL 2500 ml
11466286 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11476286 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B23091.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    94.65€ / 2500 ml
    Ahorro 16.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 78-83-1 | C4H10O | 74.123 g/mol
Isobutanol is a reagent used in organic reactions. It is employed in the synthesis of new fluorinating reagents. It is also used in the lipase-catalyzed production of biodiesel as an energy source. It acts as a catalyst for the liquid-phase esterification of acetic acid by ion-exchange resins. Dehydration of fermented isobutanol is useful in the production of renewable chemicals and fuels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isobutanol es un reactivo utilizado en reacciones orgánicas. Se utiliza en la síntesis de nuevos reactivos fluorados. También se utiliza en la producción de biodiésel catalizado con lipasa como fuente de energía. Actúa como catalizador para la esterificación en fase líquida del ácido acético mediante resinas de intercambio iónico. La deshidratación del isobutanol fermentado es útil en la producción de productos químicos y combustibles renovables.
Solubilidad
Miscible con alcohol y éter dietílico. Parcialmente miscible con agua.
Notas
Evitar todas las fuentes de ignición. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-83-1
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00004740
Clave InChI ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
Nombre IUPAC 2-metilpropan-1-ol
SMILES CC(C)CO
Specifications
Nombre del producto químico o material Isobutanol
pH 7
Punto de fusión -108°C
Densidad 0.802
Cantidad 2500 mL
Temperatura de inflamación 28°C (82°F)
Olor Sweet
Índice de refracción 1.396
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2OH
Número UN UN1212
Beilstein 1730878
Índice Merck 14,5131
Punto de ebullición 107°C to 108°C
Información de solubilidad Miscible with alcohol and diethyl ether. Partially miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Isobutanol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isobutyl alcohol