Learn More
Cloruro de isobutanosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15441559 1 g 1 g
15461559 250 mg 250 miligramos
15451559 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15441559 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64378.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 35432-36-1 | C4H9ClO2S | 156.624 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35432-36-1
Fórmula molecular C4H9ClO2S
Peso molecular (g/mol) 156.624
Número MDL MFCD07369800
Clave InChI NQLNHTOCFWUYQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutanesulfonyl chloride, isobutylsulfonyl chloride, 1-propanesulfonyl chloride, 2-methyl, 2-methylpropane-1-sulfonylchloride, 2-methyl-1-propylsulfonyl chloride, 2-methyl-1-propanesulfonyl chloride, 2-methyl-propane-1-sulfonyl chloride, isobutane sulfonyl chloride, isobutane-1-sulfonylchloride, acmc-1ae06
PubChem CID 182236
Nombre IUPAC cloruro de 2-metilpropano-1-sulfonilo
SMILES CC(C)CS(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutanesulfonyl chloride
Color Incolora
Densidad 1.20 g/mL
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2SO2Cl
Índice de refracción 1.454
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 1748728
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.62
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido