Learn More
Isobutanamidoxima, TRC
Código de producto. 30395414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395414 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30395414 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7891001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutanamidoxime
CAS 35613-84-4
Fórmula molecular C4H10N2O
Cantidad 1 g
Sinónimo Isobutyramide Oxime, Isobutyramidoxime, Isopropylcarboxamide Oxime, N-Hydroxy-2-methylpropanimidamide, N-Hydroxyisobutyramidine, N'-Hydroxyisobutyramidine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10N2O/c1-3(2)4(5)6-7/h3,7H,1-2H3,(H2,5,6)
SMILES CC(C)\C(=N\O)\N
Peso molecular (g/mol) 102.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0793