Learn More
Isobornil metacrilato, 85-90 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10239203 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10239203 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10645711 50 g Frasco de vidrio 50 g
10194540 250 g Frasco de vidrio 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10239203 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 292090010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7534-94-3 | C14H22O2 | 222.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7534-94-3
Fórmula molecular C14H22O2
Peso molecular (g/mol) 222.33
Número MDL MFCD00081070
Clave InChI IAXXETNIOYFMLW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ibma, isobornyl methacrylate, methacrylic acid isobornyl ester, iso-bornyl methacrylate, isobornyl methacrylate, technical grade, isobornyl methacrylate, stabilized with mehq, exo-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 hept-, 2-yl methacrylate, 1r,4r-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-yl 2-methylprop-2-enoate
PubChem CID 71311141
Nombre IUPAC [(1R,4R)-4,7,7-trimetil-3-biciclo[2.2.1]heptanil] 2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(=C)C(=O)OC1CC2CCC1(C)C2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobornyl methacrylate
Nombre de nota 85-90%
Punto de fusión -60.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 245.0°C
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 85% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4760 to 1.4780
Cantidad 1 kg
Gravedad específica 0.98
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Estabilizante 100 to 200ppm MEHQ
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.33
Porcentaje de pureza 85-90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isobornyl methacrylate, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.