Learn More
Acrilato de isobornilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isobornyl Acrylate |
| CAS | 5888-33-5 |
| Fórmula molecular | C13H20O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Isobornyl acrylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20O2/c1-5-11(14)15-10-8-9-6-7-13(10,4)12(9,2)3/h5,9-10H,1,6-8H2,2-4H3/t9-,10-,13+/m1/s1 |
| SMILES | C=CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C |
| Nombre IUPAC | [(1R,3R,4R)-4,7,7-trimetil-3-biciclo[2.2.1]heptanil] prop-2-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 208.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.1463 |