Learn More
Acrilato de isobornilo, téc. 85 %, estabilizado con 100 ppm de 4-metoxifenol
Código de producto. 11322387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322387 250 g 250 g
11312387 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09977.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como adhesivo de curado por UV y curado EB.
Solubilidad
Difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5888-33-5
Fórmula molecular C13H20O2
Peso molecular (g/mol) 208.30
Número MDL MFCD00080424
Clave InChI PSGCQDPCAWOCSH-BOURZNODSA-N
Sinónimo isobornyl acrylate, acrylic acid isobornyl ester, 1,7,7-trimethyltricyclo 2.2.1 hepten-2-yl-2-propenoate
PubChem CID 122130333
Nombre IUPAC (1S,4S)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl prop-2-enoate
SMILES CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)C(C2)OC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobornyl acrylate
Nombre de nota stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Punto de fusión <-35°C
Densidad 0.97
Punto de ebullición 104°C to 106°C (4.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.4795
Cantidad 250 g
Número UN UN3082
Beilstein 2254825
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.3
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isobornyl acrylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isobornyl acrylate