Learn More
Acetato de isobornilo, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312607 500 mL 500 ml
11302607 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11748.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 125-12-2 | C12H20O2 | 196.29 g/mol
Isobornyl acetate is one of the most important chemicals used in the perfumery industry. It is used in toiletries and soaps as a flavoring agent and antiseptics. One of main applications is as an intermediate to produce camphor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de isobornilo es uno de los productos químicos más importantes utilizados en el sector de la perfumería. Se utiliza en artículos de aseo personal y jabones como agente aromatizante y antiséptico. Una de las principales aplicaciones que tiene es la de intermedio para producir alcanfor.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125-12-2
Fórmula molecular C12H20O2
Peso molecular (g/mol) 196.29
Número MDL MFCD00867808,MFCD00135943
Clave InChI KGEKLUUHTZCSIP-JFGNBEQYSA-N
Sinónimo 1s,4r-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-yl acetate
PubChem CID 6950273
Nombre IUPAC aetato de [(1S,3S,4S)-4,7,7-trimetil-3-biciclo[2.2.1]heptanil]
SMILES CC(=O)O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobornyl acetate
Densidad 0.99
Punto de ebullición 220°C to 224°C
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Índice de refracción 1.465
Cantidad 500 mL
Beilstein 3197572
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.29
Porcentaje de pureza 94%