Learn More
(±)-Isoborneol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488910 500 g 500 g
11409067 25 g 25 g
11419067 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488910 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20632.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 124-76-5 | C10H18O | 154.253 g/mol
Used as a synthetic flavor, as a moth repellent, cold sore topical medication, muscle liniment, and steam-inhaled cough suppressant. It is also used in Used in perfumes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como sabor sintético, como repelente de polillas, como medicación tópica para el herpes labial, como linimiento muscular y como supresor de la tos inhalado con vapor. También se utiliza en perfumes.
Solubilidad
No soluble en agua. Soluble en dipropilenglicol, alcohol etílico (1 g en 2 ml, 70 % de alcohol).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-76-5
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.253
Número MDL MFCD00074821
Clave InChI DTGKSKDOIYIVQL-SZBHIRRCSA-N
Sinónimo dl-isoborneol
PubChem CID 126961757
Nombre IUPAC (1R,3R)-4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ol
SMILES CC1(C2CCC1(C(C2)O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Isoborneol
Punto de fusión ∼210°C (sublimation)
Temperatura de inflamación 74°C (165°F)
Olor Strong
Cantidad 500 g
Número UN UN1325
Beilstein 4126091
Índice Merck 14,5128
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isoborneol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isoborneol