Learn More
Isobergapten, TRC
Código de producto. 30138424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138424 25 mg 25 miligramos
30132904 2.5 mg 2.50 miligramo
30004408 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138424 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI77887525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 482-48-4
Fórmula molecular C12 H8 O4
Peso molecular (g/mol) 216.19
Sinónimo 5-Methoxyangelicin, Isobergaptene
Nombre IUPAC 5-metoxifuro[2,3-h]cromo-2-uno
SMILES COc1cc2occc2c3OC(=O)C=Cc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobergapten
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8O4/c1-14-9-6-10-8(4-5-15-10)12-7(9)2-3-11(13)16-12/h2-6H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0423