Learn More
Isoastragaloside IV, MedChemExpress
Descripción
Isoastragaloside IV is a triterpene oligoglycoside isolated from Astragali Radix.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoastragaloside IV |
| CAS | 136033-55-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C41H68O14 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (63.70 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@]12[C@@]3([H])[C@@]4(CC[C@@]1([C@]([C@@]5(O[C@H](C(C)(C)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)CO)CC5)C)([H])[C@@H](O)C2)C)[C@@]7([C@@](C(C)([C@@H](O[C@@]8([H])[C@@H]([C@H]([C@H](O)CO8)O)O)CC7)C)([H])[C@@H](O)C3)C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 784.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 784.97 |
| Mostrar más |