Learn More
Isoastragaloside II, MedChemExpress
Código de producto. 16431578
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16431578 5 mg 5 miligramos
16429168 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16431578 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0888
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
MedChemExpress Isoastragaloside II is an astragaloside, which is isolated from the hairy root culture of Astragalus membranaceus.
Isoastragaloside II is an astragaloside, which is isolated from the hairy root culture of Astragalus membranaceus.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoastragaloside II
CAS 86764-11-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C43H70O15
Cantidad 5 mg
Sinónimo Astrasieversianin-VII
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (120.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]([C@@]1(CC2)C)(C[C@H](O)[C@]1([H])[C@@]3(O[C@H](C(C)(O)C)CC3)C)[C@@](C[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)([H])O[C@@H]4CO)[C@@]5([H])C6(C)C)([H])[C@@]72[C@]5(CC[C@@H]6O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]8OC(C)=O)([H])[C@@H]8O)C7
Peso molecular (g/mol) 827.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 827.01
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid