Learn More
Isoamilamina, TRC
Código de producto. 30402681
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30402681 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30402681 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7800055G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylbutylamine
CAS 107-85-7
Fórmula molecular C5 H13 N
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Butanamine, 3-methyl- (9CI, ACI), 3-Methyl-1-butanamine (ACI), Isopentylamine (6CI, 8CI), Propylamine, 3,3-dimethyl- (7CI), 1-Amino-3-methylbutane, 2-(2-Isopropyl)ethylamine, 3-Methyl-1-aminobutane, 3-Methyl-n-butylamine, 3-Methylbutanamine, 3-Methylbutylamine, Isoamylamine, Isovalerylamine, Leucamine, Monoisoamylamine, Monoisopentylamine, NSC 7907, γ-Isoamylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H13N/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4,6H2,1-2H3
SMILES CC(C)CCN
Nombre IUPAC 3-metilbutan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 87.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.1048