Learn More
Propionato de isoamilo, MP Biomedicals
Código de producto. 11438284 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11438284 100 g
1 options
Código de producto. 11438284 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0521058280
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoamyl Propionate
CAS 105-68-0
Fórmula molecular C8H16O2
Cantidad 100 g
Sinónimo isoamyl propionate, isoamyl propanoate, isopentyl propanoate, 3-methylbutyl propionate, isopentyl propionate, isopentyl alcohol, propionate, 1-butanol, 3-methyl-, propanoate, iso-pentyl propionate, propionic acid, isopentyl ester, 3-methyl-1-butyl propanoate
Clave InChI XAOGXQMKWQFZEM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(=O)OCCC(C)C
Nombre IUPAC propanoato de 3-metilbutilo
Peso molecular (g/mol) 144.214
PubChem CID 7772
ChEBI CHEBI:87419
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.12