Learn More
Nitrito de isoamilo, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10675602 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10675602 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10782201 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10669293 2.5 L Frasco de plástico 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10675602 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 165701000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 110-46-3 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-46-3 , 497-19-8
Fórmula molecular C5H11NO2
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00002057
Clave InChI OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoamyl nitrite, isopentyl nitrite, amilnitrite, vaporole, aspiral, nitrous acid, 3-methylbutyl ester, 3-methylbutanol nitrite, pentanoli nitris, nitrous acid, isopentyl ester, amyl nitrite i
PubChem CID 8053
ChEBI CHEBI:2691
Nombre IUPAC nitrito de 3-metilbutilo
SMILES CC(C)CCON=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoamyl nitrite
Nombre de nota 97%
Color Amarillo
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 96.0°C to 99.0°C
Temperatura de inflamación 10°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CH2ONO
Índice de refracción 1.3840 to 1.3880
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 402
Fieser 01,40; 04,270; 05,358; 06,307; 09,258
Índice Merck 15, 5168
Gravedad específica 0.87
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Estabilizante 0.2% sodium carbonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isoamyl nitrite, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.