Learn More
Alcohol isoamílico, TRC
Código de producto. 30393201
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30393201 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30393201 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI780010100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoamyl Alcohol (3-Methyl-1-Butanol)
CAS 123-51-3
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C5 H12 O
Cantidad 100 g
Sinónimo 3-Methyl-1-butanol, 1-Butanol, 3-methyl-, Isopentyl alcohol (8CI), 3-Methyl-1-butanol, 2-Methyl-4-butanol, 3-Methylbutane-1-ol, 3-Methylbutyl alcohol, Isoamyl alcohol, Isoamylol, Isobutyl carbinol, Isopentanol, NSC 1029, NSC 7905, iso-Amyl alcohol, iso-Pentanol
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
SMILES CC(C)CCO
Nombre IUPAC 3-metilbutan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 88.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0888
Porcentaje de pureza >95