Description
El alcohol isoamílico se utiliza rutinariamente en biología molecular, especialmente en la purificación del ADN. El alcohol isoamílico también se utiliza en la extracción de bromuro de etidio de soluciones de ADN y en el radiomarcaje de transcripciones de ARN en núcleos que se han aislado del tejido.
- Se utiliza ampliamente junto con fenol y cloroformo (25:24:1 —fenol:cloroformo:alcohol isoamílico) para la eliminación de proteínas de las soluciones de ácidos nucleicos mediante extracción.
- Se agrega alcohol isoamílico a la solución de fenol para ayudar a inhibir la actividad de la ARNasa y ayudar a prevenir la solubilización en la fase fenólica de moléculas de ARN largas con porciones poli(A) largas.
- También ayudará a reducir la formación de espuma durante el proceso de extracción.
El alcohol isoamílico tiene diversos usos, entre ellos:
- Análisis por HPLC de diversos productos farmacéuticos y metabolitos
- Análisis de nucleótidos de piridina oxidados y reducidos y adenilatos en extractos de fenol orgánico de mitocondrias
- Aislamiento de ARNm de una cianobacteria termófila
- Disolvente para grasas, resinas y alcaloides
- Fabricación de compuestos de isoamilo (amilo), ácido isovalérico, fulminato de mercurio, piroxilina, seda artificial, lacas y pólvoras sin humo.
- Para deshidratar soluciones de celoidina
- Para determinar la grasa en la leche
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Isoamyl Alcohol |
| Punto de fusión | -117.2 °C (literatura) |
| Densidad | 0,81 g/mL (agua=1) a 25 °C (Lit.) |
| Punto de ebullición | 131 °C (literatura) |
| Índice de refracción | n20/D 1.406 (Lit.) |
| Cantidad | 100 mL |
| Información de solubilidad | Miscible con alcohol, éter, benceno, cloroformo, éter petrolífero, ácido acético glacial, aceites. |
| Densidad del vapor | 3,04 (aire=1) (Lit.) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.15 |
| Presión de vapor | 2,4 mmHg a 20 °C, 2,37 mmHg a 25 °C (Lit.) |
| Show More |
Safety and Handling
- Isoamyl Alcohol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Isoamyl Alcohol
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.