Learn More
Specifica
Specifica
| CAS | 123-51-3 |
| Punto de fusión | -117.2 °C (literatura) |
| Densidad | 0,809 g/mL a 20 °C (Lit.) |
| Punto de ebullición | 131 °C (literatura) |
| Fórmula molecular | C5H12O |
| Cantidad | 500 mL |
| Sinónimo | 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol |
| Clave InChI | PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(C)CCO |
| Nombre IUPAC | 3-metilbutan-1-ol |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- ISOAMYL ALCOHOL 500ML
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: isoamyl alcohol
Titolo del prodotto