Learn More
Alcohol isoamílico ACS MP Biomedicals
Código de producto. 11460632 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11460632 100 mL
11470632 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460632 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219405980
CAS 123-51-3
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Clave InChI PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
Nombre IUPAC 3-metilbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoamyl Alcohol
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Grado ACS