Learn More
4-metoxicinamato de isoamilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoamyl Methoxycinnamate |
| CAS | 71617-10-2 |
| Fórmula molecular | C15 H20 O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-Methoxycinnamic Acid-Isoamyl Ester, 3-Methylbutyl 3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate, 4-Methoxycinnamic acid 2-isoamyl ester, 4-Methoxycinnamic acid isoamyl ester, 4-Methoxycinnamic acid isopentyl ester, Amiloxate, E 1000, Isoamyl 4-methoxycinnamate, Isoamyl methoxycinnamate, Isoamyl p-methoxycinnamate, Isopentyl 4-methoxycinnamate, Isopentyl p-methoxycinnamate, NSC 408332, Neo Heliopan 1000, Neo Heliopan E 1000 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H20O3/c1-12(2)10-11-18-15(16)9-6-13-4-7-14(17-3)8-5-13/h4-9,12H,10-11H2,1-3H3/b9-6+ |
| SMILES | COc1ccc(\C=C\C(=O)OCCC(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | (E)-3-(4-metoxifenil)prop-2-enoato de 3-metilbutilo |
| Peso molecular (g/mol) | 248.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.1412 |