Learn More
Ácido isoalolitocólico, TRC
Código de producto. 30403390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30403390 50 mg 50 miligramos
30399685 10 mg -
30404084 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403390 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI26745050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2276-93-9
Fórmula molecular C24H40O3
Peso molecular (g/mol) 376.58
Sinónimo (3beta,5alpha)-3-Hydroxycholan-24-oic Acid, 3beta-Hydroxy-5alpha-cholanic Acid, 3beta-Hydroxy-5alpha-cholanoic Acid, NSC 18169, (R)-4-((3S,5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-Hydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoic Acid
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoallolithocholic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16+,17+,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.2977