Learn More
Isoalantolactone, MedChemExpress
Código de producto. 16464887
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464887 50 mg 50 miligramos
16449098 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16464887 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0780
MedChemExpress Isoalantolactone is an apoptosis inducer, which also acts as an alkylating agent.
Isoalantolactone is an apoptosis inducer, which also acts as an alkylating agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoalantolactone
CAS 470-17-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H20O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo (+)-Isoalantolactone Isohelenin
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (430.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@@](C[C@@]1(C)CCC2)([H])[C@]3([H])C[C@@]1([H])C2=C)C3=C
Peso molecular (g/mol) 232.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.32
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death