Learn More
Isoacteoside, MedChemExpress
Descripción
Isoacteoside is a natural compound which exhibit significant inhibition of advanced glycation end product formation with IC50 values of 4.6-25.7 μM, compared with those of aminoguanidine (IC50=1,056 μM) and quercetin (IC50=28.4 μM) as positive controls.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoacteoside |
| CAS | 61303-13-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C29H36O15 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Isoverbascoside |
| Información de solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (400.26 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=CC(/C=C/C(OC[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](OCCC4=CC=C(O)C(O)=C4)O2)=O)=CC=C1O |
| Peso molecular (g/mol) | 624.59 |
| Mostrar más |