Learn More
Isoacetovanillone, TRC
Código de producto. 30011032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011032 5 g 5 g
17994425 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011032 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7800005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6100-74-9
Fórmula molecular C9 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 166.17
Sinónimo 1-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone, Acetophenone, 3'-hydroxy-4'-methoxy- (7CI,8CI), 1-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone, 2-Methoxy-5-acetylphenol, 3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone, 4'-Methoxy-3'-hydroxyacetophenone, 5-Acetyl-2-methoxyphenol, Acetoisovanillone, Isoacetovanillone, NSC 30050, Diosmin Imp. A (EP)
Nombre IUPAC 1-(3-hidroxi-4-metoxifenil)etanona
SMILES COc1ccc(cc1O)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetoisovanillone
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-9(12-2)8(11)5-7/h3-5,11H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063