Learn More
Isoacetovanillona-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoacetovanillone-d3 |
| CAS | 1246817-04-8 |
| Fórmula molecular | C9H7D3O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone-d3, 3'-Hydroxy-4'-methoxy-acetophenone-d3, 2-Methoxy-5-acetylphenol-d3, 3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone-d3, 5-Acetyl-2-methoxyphenol-d3, Acetoisovanillone-d3, NSC 30050-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-9(12-2)8(11)5-7/h3-5,11H,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(cc1O)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-[3-hidroxi-4-(trideuteriometoxi)fenil]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 169.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0818 |