Learn More
Brady™ Señal de seguridad vertical ISO; advertencia: Peligro biológico
Código de producto. 15700059 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
297 x 210 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15700059 297 x 210 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15700059 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 827714
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.70€
    16.40€ / paquete de 1
    Ahorro 0.30€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Señal de seguridad para la identificación de peligros.
  • Señal conforme a ISO 7010
  • Mejora la seguridad en el lugar de trabajo
Especificaciones
Alternate Part Number STEN W009-210x297-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Forma Rectangulares
Idiomas Español
Dimensiones (L x An) 297 x 210 mm
Texto mostrado Advertencia de peligro biológico
Color Negro sobre amarillo