Learn More
Brady™ Señal de seguridad vertical ISO; peligro: Sustancias corrosivas
Descripción
- Señal conforme a ISO 7010
- Mejora la seguridad en el lugar de trabajo
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | STFR W023-210x297-PE-CRD/1 |
| Acabado | Brillo |
| Material | Poliéster laminado |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Forma | Rectangulares |
| Idiomas | Español |
| Dimensiones (L x An) | 297 x 210 mm |
| Texto mostrado | Peligro sustancias corrosivas |
| Color | Negro sobre amarillo |