Learn More
Ácido isovalérico, 98+%, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10365960 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10365960 100 mL Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 100 ML
1 options
Código de producto. 10365960 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor V/0011/PB05
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
CAS 503-74-2
Punto de fusión -35°C
pH 3
Punto de ebullición 176°C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C5H10O2
Número MDL MFCD00002726
Cantidad 100 mL
Sinónimo isovaleric acid, isopentanoic acid, 3-methylbutyric acid, delphinic acid, isopropylacetic acid, butanoic acid, 3-methyl, isovalerianic acid, isobutylformic acid, 3-methylbutyrate, beta-methylbutyric acid
Clave InChI GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CC(O)=O
Nombre IUPAC ácido 3-metilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 102.13
PubChem CID 10430
ChEBI CHEBI:28484
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13g/mol
Presión de vapor 0.5 hPa at 20°C
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Isovaleric acid
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.