Learn More
iso-valeraldehído, TRC
Código de producto. 30453574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453574 100 mL 100 ml
30449057 25 mL -
30452125 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453574 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV091300100ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 590-86-3
Fórmula molecular C5 H10 O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Sinónimo Butanal, 3-methyl-, Butyraldehyde, 3-methyl- (7CI), Isovaleraldehyde (8CI), 3-Methylbutanal, 3-Methyl-1-butanal, 3-Methylbutyraldehyde, Isoamylaldehyde, Isopentanal, Isovaleral, Isovaleric aldehyde, NSC 404119, iso-Valeraldehyde, β-Methylbutanal
Nombre IUPAC 3-metilbutanal
SMILES CC(C)CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylbutyraldehyde
Cantidad 100 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.0732