Learn More
Heathrow Scientific Bandeja de flebotomía Iso-Tray
Código de producto. 30804784 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Bandeja de flebotomía
Código de producto. Tipo de producto
30804784 Bandeja de flebotomía
1 options
Código de producto. 30804784 Proveedor Heathrow Scientific N.º de proveedor LB1001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.05€
    51.14€ / paquete de 25
    Ahorro 9.91€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Recolección de sangre optimizada para salas de aislamiento
Iso-Tray garantiza eficiencia y seguridad en salas de aislamiento, permitiendo a los profesionales médicos llevar todos los suministros necesarios para la recolección de sangre en una bandeja desechable.
  • Diseñado para su uso con el sistema aséptico. No-Touch Técnica (ANTT)
  • Contiene 2 tubos de cultivo de sangre, 10 tubos de análisis de sangre y suministros esenciales.
  • Fácil de montar y desechar para el control de la contaminación.
  • Reduce la incertidumbre y mejora el flujo de trabajo en entornos de aislamiento
Especificaciones:
  • Color: blanco
  • Color: Azul
  • Dimensiones (largo x ancho x alto): 14 x 7,3 x 3,3 in.
  • Material: Cartón corrugado
  • Cantidad: Caja de 25
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 35.6 x 18.5 x 8.4 cm
Material Cartón corrugado
Tipo de producto Bandeja de flebotomía