Learn More
Alla France™ Hidrómetro conforme a norma ISO
Código de producto. 11743423
Change view
Click to view available options
Densidad (métrico):
De 0,130 a 0,140 g/ml
De 0,900 a 0,100 g/ml
De 1000 a 1050 g/l
De 1000 a 1100 g/l
De 1100 a 1150 g/l
De 1100 a 1200 g/l
De 1200 a 1300 g/l
De 950 a 1000 g/l
Longitud (métrico):
250 mm
270 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Densidad (métrico) Longitud (métrico) unitSize
11743423 De 1200 a 1300 g/l 250 mm 1 PCS
11793433 De 1000 a 1050 g/l 270 mm 1 PCS
11723423 De 1000 a 1100 g/l 250 mm cada uno
11733443 De 1100 a 1150 g/l 270 mm cada uno
11733423 De 1100 a 1200 g/l 250 mm cada uno
11783433 De 950 a 1000 g/l 270 mm cada uno
11713423 De 0,900 a 0,100 g/ml 250 mm cada uno
11753423 De 0,130 a 0,140 g/ml 250 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11743423 Proveedor Alla France™ N.º de proveedor 3100MC120/20/Mqp
Solo quedan null
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Utilice estos hidrómetros para una gran variedad de aplicaciones. Los hidrómetros conformes a norma ISO Alla France™ presentan una referencia grabada en el tubo para indicar desplazamientos de la escala.
  • Hidrómetros de densidad (g/ml)
  • ISO, BS, DIN, NF, etc. Trazable al MRA
  • Uso general a 20 °C
  • La escala del hidrómetro está completamente marcada con todas las normas de referencia, la temperatura de calibración, la tensión superficial, el número individual del instrumento, el número de serie y el logotipo de ALLA FRANCE
  • Lectura bajo el menisco.
  • Entrega sistemática con certificado de trazabilidad y conformidad.
  • Previa solicitud, puede suministrarse con certificado de calibración trazable de la "UE" o certificado oficial de calibración "EO"
Calibrado de acuerdo con las siguientes tensiones superficiales:
  • de 0,600 a 1,000 g/ml= 16 a 35 mN/m (baja tensión)
  • de 1,000 a 1,300 g/ml= 55 mN/m (tensión media)
  • de 1,300 a 2,000 g/ml= 75 mN/m (alta tensión)
Spezifikation
Cantidad 1Each
Tipo Hidrómetro conforme a norma ISO
Longitud (métrico) 250 mm
Densidad (métrico) De 1200 a 1300 g/l
Intervalo de gravedad específica De 1200 a 1300 g/l
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.