Learn More
Brady™ ISO Señal de seguridad cuadrada de polipropileno ''Alarma de incendio con luz intermitente''
Código de producto. 17891735 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
100 x 100 mm
148 x 148 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
315 x 315 mm
400 x 400 mm
Color:
Blanco sobre rojo
Fotoluminiscente en rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Certificaciones/conformidad:
Clase B
Clase C
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Color Tamaño de la unidad Certificaciones/conformidad
17891735 100 x 100 mm Blanco sobre rojo cada uno -
17801745 148 x 148 mm Blanco sobre rojo cada uno -
17881735 200 x 200 mm Blanco sobre rojo cada uno -
17871735 250 x 250 mm Blanco sobre rojo cada uno -
17831785 315 x 315 mm Blanco sobre rojo cada uno -
17851785 400 x 400 mm Blanco sobre rojo cada uno -
17841745 100 x 100 mm Fotoluminiscente en rojo cada uno Clase B
17841705 100 x 100 mm Fotoluminiscente en rojo cada uno Clase C
17811695 150 x 150 mm Fotoluminiscente en rojo cada uno Clase B
17831745 150 x 150 mm Fotoluminiscente en rojo cada uno Clase C
17871705 200 x 200 mm Fotoluminiscente en rojo cada uno Clase B
17841785 200 x 200 mm Fotoluminiscente en rojo cada uno Clase C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 17891735 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 311205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.60€
    5.46€ / paquete de 1
    Ahorro 0.14€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
ISO Señal de seguridad que muestra una alarma de incendio intermitente y llamas.
  • Para indicar un dispositivo que parpadea para indicar que la alarma contra incendios se ha activado
Especificaciones
Alternate Part Number F/F018/NT/PP-100X100-1
Material Polipropileno
Cantidad 1 signo
Tipo de montaje Montaje en superficie
Para utilizar con (aplicación) Identificación de instalaciones, Identificación de seguridad
Altura (imperial) 3,94 in
Anchura (imperial) 3,94 in
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a +120 °C
Forma Cuadrado
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +248 °F
Idiomas Universal
Dimensiones (L x An) 100 x 100 mm
Texto mostrado Luz intermitente de alarma de incendio
Tipo de producto Señal de seguridad
Color Blanco sobre rojo