Learn More
Brady™ ISO Señal de seguridad cuadrada de poliéster 'Alarma de incendio con luz intermitente'
Product Code. 17891765 Shop All Brady Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensiones (L x An):
100 x 100 mm
148 x 148 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
315 x 315 mm
400 x 400 mm
Color:
Blanco sobre rojo
Fotoluminiscente en rojo
missing translation for 'unitSize':
cada uno
Certificaciones/conformidad:
Clase B
Clase C
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensiones (L x An) Color missing translation for 'unitSize' Certificaciones/conformidad
17891765 148 x 148 mm Blanco sobre rojo cada uno -
17841795 100 x 100 mm Blanco sobre rojo cada uno -
17871765 200 x 200 mm Blanco sobre rojo cada uno -
17881765 250 x 250 mm Blanco sobre rojo cada uno -
17821695 315 x 315 mm Blanco sobre rojo cada uno -
17811775 400 x 400 mm Blanco sobre rojo cada uno -
17861695 100 x 100 mm Fotoluminiscente en rojo cada uno Clase B
17861715 100 x 100 mm Fotoluminiscente en rojo cada uno Clase C
17851795 150 x 150 mm Fotoluminiscente en rojo cada uno Clase B
17801705 150 x 150 mm Fotoluminiscente en rojo cada uno Clase C
17801775 200 x 200 mm Fotoluminiscente en rojo cada uno Clase B
17851775 200 x 200 mm Fotoluminiscente en rojo cada uno Clase C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17891765 missing translation for 'mfr' Brady™ missing translation for 'supplierNo' 311200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.60€
    3.46€ / paquete de 1
    Ahorro 0.14€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
ISO Señal de seguridad que muestra una alarma de incendio intermitente y llamas.
  • Para indicar un dispositivo que parpadea para indicar que la alarma contra incendios se ha activado
Specifications
Alternate Part Number F/F018/NT/PE-148X148-1
Acabado Brillo
Material Poliéster
Cantidad 1 signo
Tipo de adhesivo Permanente
Tipo de montaje Montaje en superficie
Para utilizar con (aplicación) Identificación de instalaciones, Identificación de seguridad
Altura (imperial) 5,83 in
Anchura (imperial) 5,83 in
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a +110 °C
Forma Cuadrado
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +230 °F
Idiomas Universal
Dimensiones (L x An) 148 x 148 mm
Texto mostrado Luz intermitente de alarma de incendio
Tipo de producto Señal de seguridad
Color Blanco sobre rojo