Learn More
Brady™ ISO Señal de seguridad cuadrada de aluminio 'Alarma de incendio con luz intermitente'
Código de producto. 17821785 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
100 x 100 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17821785 200 x 200 mm cada uno
17811745 100 x 100 mm cada uno
17821745 150 x 150 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17821785 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 311213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.00€
    10.75€ / paquete de 1
    Ahorro 0.25€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
ISO Señal de seguridad que muestra una alarma de incendio intermitente y llamas.
  • Para indicar un dispositivo que parpadea para indicar que la alarma contra incendios se ha activado
Especificaciones
Alternate Part Number F/F018/NT/ALU-200X200-1
Material Aluminio
Cantidad 1 signo
Tipo de montaje Montaje en superficie
Para utilizar con (aplicación) Identificación de instalaciones, Identificación de seguridad
Altura (imperial) 7,87 in
Anchura (imperial) 7,87 in
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a +140 °C
Forma Cuadrado
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +284 °F
Idiomas Universal
Dimensiones (L x An) 200 x 200 mm
Texto mostrado Luz intermitente de alarma de incendio
Tipo de producto Señal de seguridad
Color Blanco sobre rojo