Learn More
Brady™ ISO Señal de seguridad cuadrada de aluminio 'Alarma de incendio con luz intermitente'
Descripción
- Para indicar un dispositivo que parpadea para indicar que la alarma contra incendios se ha activado
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | F/F018/NT/ALU-100X100-1 |
| Material | Aluminio |
| Cantidad | 1 signo |
| Tipo de montaje | Montaje en superficie |
| Para utilizar con (aplicación) | Identificación de instalaciones, Identificación de seguridad |
| Altura (imperial) | 3,94 in |
| Anchura (imperial) | 3,94 in |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -40 °C a +140 °C |
| Forma | Cuadrado |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -40 °F a +284 °F |
| Mostrar más |